Learn More
Hamilton™ VÁLVULA HV4-1
Código de producto. 11522475
Cambiar vista
Click to view available options
Actuación:
Manual
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Actuación Tamaño de la unidad
11522475 Manual cada uno
1 options
Código de producto. 11522475 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 86732
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00€
    141.82€ / paquete de 1
    Ahorro 12.18€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Las válvulas de tapón Hamilton (HV) ofrecen un método económico y flexible para la construcción personalizada de un sistema de control de flujo de fluidos, desde una simple válvula de apertura/cierre hasta una disposición más compleja de múltiples válvula
El cuerpo de válvula pequeño con su trayectoria de flujo PTFE/CTFE químicamente inerte es ideal para aplicaciones de baja presión (6,9 bar [100 psi]). Todas las válvulas de tapón HV le permiten seleccionar e intercambiar una amplia variedad de accesorios, adaptadores y tubos, incluidos luers macho y hembra, conjuntos de tubos FEP y adaptadores que se enroscan directamente en la válvula, lo que ofrece infinidad de configuraciones de válvula para cualquier aplicación de flujo.
Hoja de especificaciones
  • Modelo de válvula– 4-1
  • Descripción del modelo de válvula– 180° Ruta de flujo de 4 puertos
  • Trayectoria del fluido– PTFE/CTFE
  • Tamaño de la válvula– Alto voltaje
  • Diámetro nominal del puerto– 0,059 in (1,5 mm)
  • Dimensión del cuerpo exterior de la válvula– 0,75 in (19,1 mm)
  • Material de la carcasa– Aluminio
  • Volumen muerto total– 19 μL
  • Accionado– Manual
  • Par de arranque– 15 onzas-pulgada (105,9 mNm)
  • Montaje en panel– No
  • Profundidad de rosca– 0,219 in (5,6 mm)
  • Conexión roscada–¼ -28
  • Temperatura de funcionamiento alta– 38 °C (100 °F)
  • Temperatura de funcionamiento baja– -12 °C (10 °F)
  • Presión de operación– 0 a 100 psig (0 a 6,9 bar)
  • Temperatura de almacenamiento alta– 38 °C (100 °F)
  • Temperatura de almacenamiento baja– -18 °C (0 °F)
Especificaciones
Actuación Manual
Modo Distribución
Tipo HV
No. of Ports 4 puertos