Learn More
Huperzina C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Huperzine C |
| CAS | 163089-71-2 |
| Fórmula molecular | C15 H18 N2 O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (5R,9R,11R)- 5-Amino-11-ethenyl-5,6,9,10-tetrahydro-7-methyl-5,9-methanocycloocta[b]pyridin-2(1H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H18N2O/c1-3-11-10-6-9(2)8-15(11,16)12-4-5-14(18)17-13(12)7-10/h3-6,10-11H,1,7-8,16H2,2H3,(H,17,18) |
| SMILES | CC1=CC2CC3=C(C=CC(=O)N3)C(N)(C1)C2C=C |
| Peso molecular (g/mol) | 242.316 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.142 |