Learn More
(+/-)-Huperzina A, TRC
Código de producto. 30398577
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30398577 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30398577 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH82600310MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-Huperzine A
CAS 120786-18-7
Fórmula molecular C15 H18 N2 O
Cantidad 10 mg
Sinónimo (11E)-5-Amino-11-ethylidene-5,6,9,10-tetrahydro-7-methyl-5,9-methanocycloocta[b]pyridin-2(1H)-one, (±)-Huperzine A, (5α,9β,11E)-5-Amino-11-ethylidene-5,6,9,10-tetrahydro-7-methyl-5,9-methanocycloocta[b]pyridin-2(1H)-one, Fordine, (5α,9β,11E)-(±)-5-Amino-11-ethylidene-5,6,9,10-tetrahydro-7-methyl-5,9-methanocycloocta[b]pyridin-2(1H)-one
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18N2O/c1-3-11-10-6-9(2)8-15(11,16)12-4-5-14(18)17-13(12)7-10/h3-6,10H,7-8,16H2,1-2H3,(H,17,18)/b11-3+
SMILES C\C=C\1/C2CC3=C(C=CC(=O)N3)C1(N)CC(=C2)C
Nombre IUPAC (13E)-1-amino-13-etiliden-11-metil-6-azatriciclo[7.3.1.02,7]trideca-2(7),3,10-trien-5-ona
Peso molecular (g/mol) 242.316
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.142