Learn More
(-)-Huperzine A, MedChemExpress
Código de producto. 16487318
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16487318 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 16487318 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17387
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MedChemExpress (-)-Huperzine A (Huperzine A) is an alkaloid isolated from a Chinese club moss, with neuroprotective activity.
(-)-Huperzine A is a potent, highly specific, reversible and blood-brain barrier penetrant inhibitor of acetylcholinesterase (AChE), with an IC50 of 82 nM. (-)-Huperzine A also is non-competitive antagonist of N-methyl-D-aspartate glutamate (NMDA) receptor. (-)-Huperzine A is developed for the research of neurodegenerative diseases, including Alzheimer’s disease.
Spezifikation
Nombre del producto químico o material (-)-Huperzine A
Forma física Solid
CAS 102518-79-6
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H18N2O
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Sinónimo Huperzine A
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (412.68 mM)
SMILES O=C1NC2=C([C@@](/C3=C\C)(N)CC(C)=C[C@@]3([H])C2)C=C1
Peso molecular (g/mol) 242.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.32
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.