Learn More
Humulene, TRC
Código de producto. 17927454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17927454 250 mg 250 miligramos
17908004 100 mg 100 miligramos
17998214 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17927454 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH674570250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6753-98-6
Fórmula molecular C15 H24
Peso molecular (g/mol) 204.35
Sinónimo 1,4,8-Cycloundecatriene, 2,6,6,9-tetramethyl-, (1E,4E,8E)-, 1,4,8-Cycloundecatriene, 2,6,6,9-tetramethyl-, (E,E,E)- (8CI), α-Humulene (6CI,7CI), (1E,4E,8E)-2,6,6,9-Tetramethyl-1,4,8-cycloundecatriene, (±)-α-Humulene, Humulene, α-Caryophyllene
Nombre IUPAC (1Z,4E,8E)-2,6,6,9-tetrametilcicloundeca-1,4,8-trieno
SMILES C\C\1=C\CC\C(=C\CC(C)(C)\C=C\C1)\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Humulene
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24/c1-13-7-5-8-14(2)10-12-15(3,4)11-6-9-13/h6-7,10-11H,5,8-9,12H2,1-4H3/b11-6+,13-7-,14-10+
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.1878