Learn More
α-Humuleno 1000 μg/ml en isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313535
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
30313535 5 x 1 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30313535 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGS09010040IP
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha-Humulene
CAS 6753-98-6
Nombres de analitos o componentes alpha-Humulene
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H24
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1,4,8-Cycloundecatriene, 2,6,6,9-tetramethyl-, (1E,4E,8E)-, 1,4,8-Cycloundecatriene, 2,6,6,9-tetramethyl-, (E,E,E)- (8CI), α-Humulene (6CI,7CI), (1E,4E,8E)-2,6,6,9-Tetramethyl-1,4,8-cycloundecatriene, (±)-α-Humulene, Humulene, α-Caryophyllene
Fórmula InChI InChI=1S/C15H24/c1-13-7-5-8-14(2)10-12-15(3,4)11-6-9-13/h6-7,10-11H,5,8-9,12H2,1-4H3/b11-6+,13-7-,14-10+
SMILES C\C\1=C\CC\C(=C\CC(C)(C)\C=C\C1)\C
Nombre IUPAC (1Z,4E,8E)-2,6,6,9-tetrametilcicloundeca-1,4,8-trieno
Solvent or Matrix Isopropanol
Peso molecular (g/mol) 204.35
Cantidad 5 x 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.1878 g/mol