Learn More
Rotronic™ Estándares de humedad
Código de producto. 11980745
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Estándar de humedad
Estándar de humedad (certificado)
Tipo de solución:
0.5% RH
10% RH
80% RH
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tipo de solución Tamaño de la unidad
11980745 Estándar de humedad (certificado) 0.5% RH paquete de 5
11960655 Estándar de humedad 10% RH paquete de 5
11930665 Estándar de humedad 80% RH paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11980745 Proveedor Rotronic™ N.º de proveedor EA00SCS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.00€
    99.67€ / paquete de 5
    Ahorro 15.33€
    13% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Includes
Certificado de calibración trazable de SCS, alfombrillas textiles, instrucciones de calibración
Para la calibración y el ajuste in situ de sondas ROTRONIC con instrumento portátil
Con los estándares de humedad, un dispositivo de calibración y software HW4 que se ejecute en un PC, esto se consigue fácilmente.
  • Las ampollas contienen soluciones salinas no saturadas.
  • Método de calibración in situ sencillo y seguro
  • Vida de almacenamiento ilimitada
Especificaciones
Envase 0.005
Certificado de análisis Certificado de calibración trazable de SCS, alfombrilla textil, instrucciones de calibración
Técnica Calibración y ajuste in situ de Rotronic la sonda
Para utilizar con (equipo) Instrumento Rotronic
Tipo de solución 0.5% RH
Tipo Estándar de humedad (certificado)