Learn More
Rotronic™ Estándares de humedad
Código de producto. 11930665
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Estándar de humedad
Estándar de humedad (certificado)
Tipo de solución:
0.5% RH
10% RH
80% RH
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tipo de solución Tamaño de la unidad
11930665 Estándar de humedad 80% RH paquete de 5
11980745 Estándar de humedad (certificado) 0.5% RH paquete de 5
11960655 Estándar de humedad 10% RH paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11930665 Proveedor Rotronic™ N.º de proveedor EA80SCS
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Includes
Certificado de calibración trazable de SCS, alfombrillas textiles, instrucciones de calibración
Para la calibración y el ajuste in situ de sondas ROTRONIC con instrumento portátil
Con los estándares de humedad, un dispositivo de calibración y software HW4 que se ejecute en un PC, esto se consigue fácilmente.
  • Las ampollas contienen soluciones salinas no saturadas.
  • Método de calibración in situ sencillo y seguro
  • Vida de almacenamiento ilimitada
Especificaciones
Envase 0.8
Certificado de análisis Certificado de calibración trazable de SCS, alfombrilla textil, instrucciones de calibración
Técnica Calibración y ajuste in situ de Rotronic la sonda
Para utilizar con (equipo) Instrumento Rotronic
Tipo de solución 80% RH
Tipo Estándar de humedad
compliance-icons
Nombre del producto
  • etalon d'humidite 80% HR
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: lithium chloride