Learn More
Rotronic™ Estándar de humedad
Código de producto. 11910665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
11910665 5 ml paquete de 5
1 options
Código de producto. 11910665 Proveedor Rotronic™ N.º de proveedor EA50SCS
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Higrómetro
Tipo Estándar de humedad
Cantidad 5 ml
compliance-icons
Nombre del producto
  • etalon d'humidite 50% HR
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: lithium chloride