Learn More
Sal sódica de ácido húmico, tecnología. 50-60 % (como ácido húmico), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15426395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15426395 100 g 100 g
15436395 500g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15426395 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041748.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 68131-04-4 | C9H8Na2O4 | 226.139 g/mol
Humic acid sodium salt is a principal component of humic substances. It boosts plant growth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68131-04-4
Fórmula molecular C9H8Na2O4
Peso molecular (g/mol) 226.139
Número MDL MFCD00135560
Clave InChI HMGUIQPKFUZDPV-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo humic acid sodium salt, sodium bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2,3-dicarboxylate, sodium humate, disodium bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2,3-dicarboxylate, disodium bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2,3-dicarboxylate, bicyclo 2.2.1 hepta-5-ene-2,3-dicarboxylic acid disodium salt
PubChem CID 21908873
Nombre IUPAC disodio; biciclo[2.2.1]hept-5-eno-2,3-dicarboxilato
SMILES C1C2C=CC1C(C2C(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Humic acid sodium salt
Punto de fusión >300 °C
Color Negro
Notas del porcentaje del ensayo (como ácido húmico)
Índice Merck 14,4752
Información de solubilidad Soluble in water (33.3 mg in 1 mL)
Porcentaje de pureza 50 to 60%
Grado Técnico
Cantidad 100 g
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Humic acid, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Humic acids, sodiumsalts