Learn More
Ácido húmico, sal sódica, 45-70%, técnico, (como ácido húmico)
Código de producto. 10284820 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10284820 5 g Frasco de vidrio 5 g
10102920 100 g Frasco de plástico 100 g
10560211 1kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10284820 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 120860050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 68131-04-4 | C9H8Na2O4 | 226,139 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68131-04-4
Fórmula molecular C9H8Na2O4
Peso molecular (g/mol) 226.139
Número MDL MFCD00135560
Clave InChI HMGUIQPKFUZDPV-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo humic acid sodium salt, sodium bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2,3-dicarboxylate, sodium humate, disodium bicyclo 2.2.1 hept-5-en-2,3-dicarboxylate, disodium bicyclo 2.2.1 hept-5-ene-2,3-dicarboxylate, bicyclo 2.2.1 hepta-5-ene-2,3-dicarboxylic acid disodium salt
PubChem CID 21908873
Nombre IUPAC disodio; biciclo[2.2.1]hept-5-eno-2,3-dicarboxilato
SMILES C1C2C=CC1C(C2C(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Humic acid, sodium salt
Nombre de nota tech., 50-60% (as humic acid)
Punto de fusión >300,0 °C
Color Negro
Intervalo de porcentaje de ensayo 45-70%
Porcentaje de pureza 45 to 70%
Grado Técnico
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Pérdida por secado Del 14 % al 25 % (105 °C, 4 horas)
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación