Learn More
Gibco™ HuMEC Supplement Kit
Descripción
El kit de suplementos HuMEC contiene factores de crecimiento y otros componentes, y se ha diseñado para usarse con el medio basal sin suero HuMEC (12753018). Estos productos se han diseñado para usarse juntos en el cultivo de células epiteliales mamarias humanas (SKU A10565). Esto se traduce en una mayor validez experimental, resultados más reproducibles y reducción de la variabilidad de lote a lote y las aberraciones que pueden ocurrir con la adición de suero. Las células epiteliales mamarias humanas cultivadas en el medio HuMEC tienen perfiles de expresión génica consistentes con las células epiteliales mamarias normales, como se ha probado en una micromatriz de ADNc.
Aplicaciones:
El medio HuMEC está optimizado específicamente para el crecimiento de células epiteliales mamarias humanas, y se ha probado su rendimiento en un ensayo de crecimiento utilizando células epiteliales mamarias humanas normales. El medio HuMEC fomenta un excelente crecimiento de células epiteliales mamarias humanas normales, lo que lo convierte en un medio perfecto para investigadores que se centran en el cáncer de mama, el descubrimiento de fármacos y otros aspectos de la biología mamaria.
Contenido y almacenamiento:
El kit de suplementos HuMEC incluye 5 ml de una mezcla de suplementos que contiene factor de crecimiento epidérmico, hidrocortisona, isoproterenol, transferrina e insulina, y 25 mg de extracto de pituitaria bovina. Almacene la mezcla de suplementos ebtre – 5 °C y – 20 °C.
Aplicaciones:
El medio HuMEC está optimizado específicamente para el crecimiento de células epiteliales mamarias humanas, y se ha probado su rendimiento en un ensayo de crecimiento utilizando células epiteliales mamarias humanas normales. El medio HuMEC fomenta un excelente crecimiento de células epiteliales mamarias humanas normales, lo que lo convierte en un medio perfecto para investigadores que se centran en el cáncer de mama, el descubrimiento de fármacos y otros aspectos de la biología mamaria.
Contenido y almacenamiento:
El kit de suplementos HuMEC incluye 5 ml de una mezcla de suplementos que contiene factor de crecimiento epidérmico, hidrocortisona, isoproterenol, transferrina e insulina, y 25 mg de extracto de pituitaria bovina. Almacene la mezcla de suplementos ebtre – 5 °C y – 20 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células epiteliales (mamarias) |
| Tipo de cultivo | Cultivo de células de mamífero |
| Tipo de producto | Suplemento HuMEC |
| Nivel de suero | Sin suero |
| Esterilidad | Estéril con filtro |
| Cantidad | 1 kit |
| Especie | Humano |