Learn More
Gibco™ Medio basal sin suero HuMEC (1X)
Código de producto. 10120413 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ML
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10120413 500 mL 500 ML
1 options
Código de producto. 10120413 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 12753018
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Medio basal sin suero HuMEC (1X)
El medio basal sin suero HuMEC se ha diseñado para funcionar con el kit de suplementos HuMEC (n.º de SKU 12755013). Estos productos se han diseñado para usarse juntos en el cultivo de células epiteliales mamarias humanas (n.º de SKU A10565). Esto se traduce en una mayor validez experimental, resultados más reproducibles y reducción de la variabilidad de lote a lote y las aberraciones que pueden ocurrir con la adición de suero. Las células epiteliales mamarias humanas cultivadas en el medio HuMEC tienen perfiles de expresión génica consistentes con las células epiteliales mamarias normales, como se ha probado en una micromatriz de ADNc.
Aplicaciones:
El medio HuMEC está optimizado específicamente para el crecimiento de células epiteliales mamarias humanas, y se ha probado su rendimiento en un ensayo de crecimiento utilizando células epiteliales mamarias humanas normales. El medio HuMEC fomenta un excelente crecimiento de células epiteliales mamarias humanas normales, lo que lo convierte en un medio perfecto para investigadores que se centran en el cáncer de mama, el descubrimiento de fármacos y otros aspectos de la biología mamaria.
Contenido y almacenamiento:
El medio basal sin suero HuMEC debe complementarse con el kit de suplementos HuMEC. El kit de suplementos HuMEC y el medio basal sin suero HuMEC pueden solicitarse juntos como medio preparado HuMEC (n.º de SKU 12752010). El kit de suplementos de HuMEC incluye 5 ml de una mezcla de suplementos que contiene factor de crecimiento epidérmico, hidrocortisona, isoproterenol, transferrina e insulina, y 25 mg de extracto de pituitaria bovina. Guarde el medio basal entre +2 °C y +8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de célula Células epiteliales (mamarias)
Clasificación Sin suero
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio sin suero basal HuMEC
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos Rojo de fenol
Cantidad 500 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Methyl-N-propargylbenzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Pargyline