Learn More
Abcam Línea celular A549 de eliminación humana ZC3HAV1 (proteína antiviral de dedo de zinc)
Código de producto. 32142405 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 1.000.000 de celdas
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32142405 2 x 1.000.000 de celdas paquete de 2
1 options
Código de producto. 32142405 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2669522x1000000Cells_
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
ZC3HAV1 línea celular KO disponible para ordenar. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación lograda usando CRISPR/Cas9, homocigota: inserción de 1 pb en el exón 4. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: selecciona 2 células 1000000 Células/vial. Para pedir solo celdas knockout: selec...
ZC3HAV1 línea celular KO disponible para pedir. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, homocigota: inserción de 1 pb en el éxón 4. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 x 1000000 células/vial. Para pedir solo celdas knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad 2 x 1.000.000 de celdas