Learn More
R&D Systems™ Human WT1 (AAA61299.1) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | WT1 |
| Número de acceso | AAA61299.1 |
| Concentración | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulación | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Tipo de inserto | 1363 bp |
| ID de gen (Entrez) | 7490 |
| Alias de gen | AWT1, GUD, NPHS4GUD, WAGR, Wilms tumor 1, Wilms tumor protein, WIT-2, WT33 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Human |
| Cantidad | 10 μg |