Descripción
La línea celular WNT5A KO disponible para pedido. KO validado por Next Generation Sequencing, Western blot. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación lograda por CRISPR/Cas9; X = deleción de 58 pb, deleción de 1 pb. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 x 10000000 celdas/vial. Para pedir solo celdas knockout: seleccione 1000000 celdas/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 2 x 1.000.000 de celdas |
| Estado normativo | RUO |