Learn More
R&D Systems™ Human Wnt-5b (NP_110402.2) VersaClone cDNA
Código de producto. 18714217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18714217 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18714217 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    361.00€
    341.25€ / 10 microgramos
    Ahorro 19.75€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-09-2026
Especificaciones
génica Wnt-5b
Número de acceso NP_110402.2
ID de gen (Entrez) 81029
Alias de gen MGC2648, protein Wnt-5b, wingless-type MMTV integration site family, member 5B, Wnt5b, WNT-5B protein
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg