Learn More
R&D Systems™ Human Wnt-3 (NP_110380.1) VersaClone cDNA
Código de producto. 18782777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18782777 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18782777 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3679
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    303.37€
    270.90€ / 10 microgramos
    Ahorro 32.47€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Especificaciones
génica Wnt3
Número de acceso NP_110380.1
ID de gen (Entrez) 7473
Alias de gen INT4Proto-oncogene Int-4 homolog, MGC131950, MGC138321, MGC138323, proto-oncogene Wnt-3, wingless-type MMTV integration site family, member 3, WNT-3 proto-oncogene protein
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Línea de productos R&D Systems
Cantidad 10 μg