Learn More
R&D Systems™ Human Wnt-10a (NP_079492.2) VersaClone cDNA
Código de producto. 18733177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
18733177 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18733177 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3748
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    365.00€
    344.40€ / 10 microgramos
    Ahorro 20.60€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Especificaciones
génica Wnt-10a
Número de acceso NP_079492.2
ID de gen (Entrez) 80326
Alias de gen FLJ14301, protein Wnt-10a, SSPS, wingless-type MMTV integration site family, member 10A, Wnt10a
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg