Learn More
Abcam Línea celular HeLa knockout humana WDR45
Código de producto. 32139539 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 1.000.000 de celdas
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32139539 2 x 1.000.000 de celdas paquete de 2
1 options
Código de producto. 32139539 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2659812x1000000Cells_
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Línea celular WDR45 KO disponible para pedido. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación lograda usando CRISPR/Cas9, deleción de 11 pbbs en el exón 3 e inserción de 1 pbb. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: selecciona 2 células 1000000 Células/vial. Para pedir solo knocko...
Línea celular WDR45 KO disponible para pedido. KO validado. Control tipo wild gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, eliminación de 11 pbbs en el exón 3 e inserción de 1 pbb. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 x 10000000 celdas/vial. Para pedir solo celdas knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad 2 x 1.000.000 de celdas