Descripción
Línea celular KO WASF3 disponible para pedido. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, homocigota: Inserción del casete de selección en el éxón 7. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 células 1000000 Células/vial. Para pedir solo células knockout: seleccione 1000000 Células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 2 x 1.000.000 de celdas |
| Estado normativo | RUO |