Learn More
Abcam Línea celular VKORC1 humana eliminada HEK-293T
Código de producto. 32142171 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 1.000.000 de celdas
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32142171 2 x 1.000.000 de celdas paquete de 2
1 options
Código de producto. 32142171 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2660952x1000000Cells_
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
La línea celular VKORC1 KO disponible para ordenar. KO validada por Western blot. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, inserción de 1 pb en el exón 1 y deleción de 20 pb. en el exón 1. Para pedir tanto células de control de tipo knockout como salvajes: seleccione 2 x 1000000 células/vial. Para...
La línea celular VKORC1 KO disponible para pedir. KO validada por Western blot. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación lograda usando CRISPR/Cas9, inserción de 1 pb en el éxón 1 y deleción de 20 pb. en el exón 1. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 células de 1000000 células/vial. Para pedir solo celdas de eliminación: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad 2 x 1.000.000 de celdas