missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Vitronectin Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18051192
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18051192 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18051192 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor AF2349

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Goat Polyclonal Antibody

Vitronectin Polyclonal specifically detects Vitronectin in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antígeno Vitronectin
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Simple Western 1 ug/mL, Immunohistochemistry 3-15 ug/mL
Alias de gen complement S-protein, epibolin, serum spreading factor, Serum-spreading factor, somatomedin B, S-protein, V75, vitronectin, vitronectin (serum spreading factor, somatomedin B, complement S-protein), VN, VNT, VTN
Símbolos de los genes VTN
Especie del huésped Goat
Inmunógeno Human plasma-derived human Vitronectin
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7448
Especificidad de la prueba Detects human Vitronectin in direct ELISAs and Western blot.
Reconstitución Sterile PBS to a final concentration of 0.2 mg/mL.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.