missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human VISTA/B7-H5/PD-1H Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18706996
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18706996 25 μg 25 microgramos
18777006 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18706996

Marca: R&D Systems AF7126SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

VISTA/B7-H5/PD-1H Polyclonal specifically detects VISTA/B7-H5/PD-1H in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VISTA/B7-H5/PD-1H
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, CyTOF
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, ELISA, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q9H7M9
Alias de gen 4632428N05Rik, B7H5, B7-H5, C10orf54, chromosome 10 open reading frame 54, Dies1, Gi24, PD1H, PD-1H, platelet receptor Gi24, PP2135, SISP1, stress induced secreted protein 1, VSIR
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human VISTA/B7-H5/PD-1H Phe33-Ala194 Accession # Q9H7M9
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 25 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64115
Especificidad de la prueba Detects human VISTA/B7-H5/PD-1H in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.