missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human VISTA/B7-H5/PD-1H Alexa Fluor 488-conjugated Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18707728
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18707728 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18707728 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB71267G100UG

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

VISTA/B7-H5/PD-1H Monoclonal specifically detects VISTA/B7-H5/PD-1H in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno VISTA/B7-H5/PD-1H
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 1011484
Conjugado Alexa Fluor 488
Dilución Flow Cytometry 0.25-1 ug/10^6 cells
Formulación Supplied 0.2 mg/mL in a saline solution containing BSA and Sodium Azide.
N.º de referencia del gen Q9H7M9
Alias de gen 4632428N05Rik, B7H5, B7-H5, C10orf54, chromosome 10 open reading frame 54, Dies1, Gi24, PD1H, PD-1H, platelet receptor Gi24, PP2135, SISP1, stress induced secreted protein 1, VSIR
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human VISTA/B7-H5/PD-1H, Phe33-Ala194, Accession # Q9H7M9
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64115
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8°C as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.