Learn More
R&D Systems™ Human VEGFR3/Flt-4 (NP_002011) VersaClone cDNA
Código de producto. 18703869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18703869 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18703869 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1792
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1240.00€
    1170.75€ / 10 microgramos
    Ahorro 69.25€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Vascular Endothelial Growth Factor Receptor 3
The Human VEGFR3/Flt-4 (NP_002011) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for VEGFR3/Flt-4, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The VEGFR3/Flt-4 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cDNA
génica hFLT4
Número de acceso NP_002011
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 3910bp
ID de gen (Entrez) 2324 (Human), 14257 (Mouse)
Alias de gen EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, FLT4, FLT-4, fms-related tyrosine kinase 4, LMPH1A, PCLFLT41, soluble VEGFR3 variant 1, soluble VEGFR3 variant 2, soluble VEGFR3 variant 3, Tyrosine-protein kinase receptor FLT4, vascular endothelial growth factor receptor 3, VEGF R3, VEGFR-3, VEGFR3Fms-like tyrosine kinase 4
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg