Learn More
R&D Systems™ Human VEGF Quantikine ELISA Kit
Descripción
The Human VEGF Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human VEGF in cell culture supernates (200 ul), serum (100 ul), edta plasma (100 ul), heparin plasma (100 ul), citrate plasma (100 ul).
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 15.60 to 1000 pg/mL (Cell Culture Supernates), 31.30 to 2000 pg/mL (Serum, Heparin Plasma, Citrate Plasma, EDTA Plasma) |
| Sensibilidad del ensayo | 5 pg/mL (Cell Culture Supernates), 9 pg/mL (Serum, Heparin Plasma, Citrate Plasma, EDTA Plasma) |
| Conjugado | HRP |
| Reactividad cruzada | Cross-species reactivity observed with 1 or more species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Línea de productos | R&D Systems |
| Tipo de muestra | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum |
| Especificidad | Natural and Recombinant Human VEGF. This assay also recognizes Recombinant Human VEGF165b. |
| Especies diana | Human |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 7422 |
| Mostrar más |