Learn More
R&D Systems™ Human VEGF Quantikine ELISA Kit
Código de producto. 18712054
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 placa
6 placas
Tamaño de la unidad:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18712054 1 placa 1 set
18732114 6 placas 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18712054 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor DVE00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    850.05€
    760.20€ / 1 sets
    Ahorro 89.85€
    10% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Human VEGF Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human VEGF Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human VEGF in cell culture supernates (200 ul), serum (100 ul), edta plasma (100 ul), heparin plasma (100 ul), citrate plasma (100 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo del ensayo 15.60 to 1000 pg/mL (Cell Culture Supernates), 31.30 to 2000 pg/mL (Serum, Heparin Plasma, Citrate Plasma, EDTA Plasma)
Sensibilidad del ensayo 5 pg/mL (Cell Culture Supernates), 9 pg/mL (Serum, Heparin Plasma, Citrate Plasma, EDTA Plasma)
Conjugado HRP
Reactividad cruzada Cross-species reactivity observed with 1 or more species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules.
Línea de productos R&D Systems
Tipo de muestra Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Serum
Especificidad Natural and Recombinant Human VEGF. This assay also recognizes Recombinant Human VEGF165b.
Especies diana Human
Para utilizar con (aplicación) ELISA
ID de gen (Entrez) 7422
Cantidad 1 placa
Volumen de muestra Cell Culture Supernates (200uL),Serum (100uL),EDTA Plasma (100uL),Heparin Plasma (100uL),Citrate Plasma (100uL)
Requisitos de almacenamiento Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Sinónimo MVCD1, VAS, vascular endothelial growth factor A, Vascular permeability factor, Vasculotropin, VEGFA, VEGF-A, VEGFMGC70609, VPF, VPFvascular endothelial growth factor