Descripción
Línea celular VCAM1 KO disponible para pedido. KO validado por inmunocitoquímica, Western blot. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación obtenida usando CRISPR/Cas9, homocigota: deleción de 4 pb en el éxón 2. Para pedir tanto células knockout como salvajes de control: seleccione 2 x 10000000 células/vial. Para pedir solo células knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1.000.000 de celdas |
| Estado normativo | RUO |