Learn More
R&D Systems™ Human USP7 (NP_003461.2) VersaClone cDNA
Código de producto. 18722517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18722517 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18722517 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3475
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    761.00€
    719.25€ / 10 microgramos
    Ahorro 41.75€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
This shuttle vector contains the complete ORF for the gene of interest, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation.
Inserted NotI to AscI. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica USP7
Número de acceso NP_003461.2
Concentración 10 μg at 0.2 μg/ μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 3322 bp
ID de gen (Entrez) 7874
Alias de gen Deubiquitinating enzyme 7, EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.12, HAUSP, HAUSPTEF1, Herpes virus-associated ubiquitin-specific protease, Herpesvirus-associated ubiquitin-specific protease, TEF1, ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 7, ubiquitin specific peptidase 7 (herpes virus-associated), ubiquitin specific protease 7 (herpes virus-associated), Ubiquitin thioesterase 7, Ubiquitin-specific-processing protease 7
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg