Learn More
R&D Systems™ Human USP19 (NP_006668) VersaClone cDNA
Código de producto. 18725709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18725709 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18725709 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1767
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1240.00€
    1170.75€ / 10 microgramos
    Ahorro 69.25€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Ubiquitin Specific Protease 19
The Human USP19 (NP_006668) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for USP19, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The USP19 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cDNA
génica USP19
Número de acceso NP_006668
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
ID de gen (Entrez) 10869
Alias de gen Deubiquitinating enzyme 19, EC 3.1.2.15, EC 3.4.19.12, KIAA0891, Ubiquitin Carboxyl-Terminal Hydrolase 19, ubiquitin specific peptidase 19, ubiquitin thioesterase 19, Ubiquitin thiolesterase 19, Ubiquitin-specific-processing protease 19, Zinc finger MYND domain-containing protein 9, ZMYND9, ZMYND9ubiquitin specific protease 19
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg
Para uso exclusivo en investigación