Learn More
R&D Systems™ Human UNC5H2/UNC5B (NP_734465) VersaClone cDNA
Código de producto. 18794889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18794889 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18794889 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1777
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    791.00€
    747.60€ / 10 microgramos
    Ahorro 43.40€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Netrin Receptor UNC5B
The Human UNC5H2/UNC5B (NP_734465) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for UNC5H2/UNC5B, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The UNC5H2/UNC5B insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Información de órdenes
Ships at ambient temperature
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cDNA
génica hUNC5B
Número de acceso NP_734465
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 2850bp
ID de gen (Entrez) 219699 (Human), 60630 (Rat)
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg