Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para ULBP-3 humana
Descripción
La ULBP-3 humana cuantifica la ULBP-3 humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la ULBP-3 humana natural y recombinante.
La proteína 3 de unión UL16 (ULBP3) es un miembro extendido de la superfamilia MHC de clase I. No contiene el dominio alfa 3 y carece de un dominio transmembrana. ULBP3 se une y activa el receptor KLRK1/NKG2D y media la citotoxicidad natural de las células asesinas.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | ALCAN-gamma; N2DL3; N2DL-3; ligando 3 de NKG2D; ligando 3 de NKG2D; NKG2DL3; RAET1N; transcripción 1 N temprana de ácido retinoico; proteína de unión a UL16 3; proteína 3 de unión a UL16; ULBP; ULBP 3; ULBP3 |
| Intervalo del ensayo | De 1,3 a 300 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 1,3 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q9BZM4 |
| Símbolo de gen | ULBP3 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |