Descripción
Línea celular UFL1 KO disponible para pedido. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, deleción de 2 pbbs en el exón 2 y deleción de 5 pbbs en el exón 2 y deleción de 7 pb. en el exón 2. Para pedir tanto celdas de control knockout como salvajes: seleccione 2 células 1000000 células/vial. Para pedir solo celdas knockout: seleccione 10000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 2 x 1.000.000 de celdas |
| Estado normativo | RUO |