Learn More
Proteintech Kit de ELISA para UCH-L1 humano
Código de producto. 17224876 Tienda Proteintech Productos
Click to view available options
ID de gen (Entrez):
7345
Tamaño de la unidad:
96 reacciones
Código de producto. 17224876
Marca: Proteintech KE0021196T
La ubiquitina C-terminal hidrolasa 1 (UCHL1), anteriormente conocida como PGP9.5, se encuentra principalmente en neuronas y células neuroendocrinas con una concentración muy alta en dendritas y pericarias.
UCHL1 es un biomarcador de lesión neuronal reconocido más recientemente. Se pudo detectar UCHL1 en el LCR y el suero con una vida media de 7-9 horas después de una lesión cerebral traumática grave. Por lo tanto, el aumento de las concentraciones plasmáticas de UCHL1 refleja un aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y la destrucción de las neuronas.
Especificaciones
ID de gen (Entrez) 7345
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 96RXN Human UCH-L1 ELISA Kit
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine