Learn More
R&D Systems™ Human TSPAN4 (NP_003262) VersaClone cDNA
Código de producto. 18724709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
18724709 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18724709 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC2433
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    336.00€
    317.10€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.90€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sequence verified insert equipped with translated sequences for the insert and entire plasmid DNA.
  • The Human TSPAN4 (NP_003262) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for Tetraspanin-4, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation
  • The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites, which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector
  • The Tetraspanin-4 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica hTSPAN4
Número de acceso NP_003262
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
ID de gen (Entrez) 7106
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20 to -80°C
Especie Human
Cantidad 10 μg