Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para troponina C humana
Código de producto. 17105259
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 96
17105259 5 x 96 pruebas cada uno
17874150 10 × 96 pruebas paquete de 10
17164773 96 pruebas paquete de 96
3 options
Código de producto. 17105259
Marca: Invitrogen™ EH467RBX5
La troponina C humana cuantifica la troponina C humana en suero, plasma y sobrenadante.
La troponina C humana cuantifica la troponina C humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente la troponina C humana natural y recombinante.
La troponina (Tn) es la proteína reguladora central de la contracción del músculo estriado. La Tn consta de tres componentes: Tn-I, que es el inhibidor de la actomiosina ATPasa; Tn-T, que contiene el sitio de unión para la tropomiosina; y Tn-C. La unión del calcio a Tn-C anula la acción inhibidora de Tn sobre los filamentos de actina y, como resultado de la captación de iones de calcio por la troponina-C, los elementos del filamento delgado del músculo sufren una serie de cambios alostéricos que permiten la interacción de la actina con la miosina, la hidrólisis de ATP y la generación de tensión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso AI874626; cardíaca 3; troponina C cardíaca; troponina I cardíaca; CMD1FF; CMD1Z; CMD2A; CMH13; CMH7; cTnC; cTnI; MGC116817; RCM1; troponina C del músculo esquelético/cardíaco de contracción lenta; Tn1; TnC; TN-C; tncc; Tni; TNN I3; TNNC; TNNC 1; TNNC1; TNNI3; troponina C tipo 1 (lenta); troponina C, cardíaca/esquelética lenta; troponina C, músculos esqueléticos y cardíacos lentos; troponina C1, lenta; troponina C1, tipo esquelético lento y cardíaco; troponina I; troponina I cardíaca; troponinaI
Intervalo del ensayo De 0,11 a 75 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,11 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P63316
Símbolo de gen Tnnc1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; sobrenadante, 50 μl; plasma, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo Troponina C cardíaca
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min