Learn More
R&D Systems™ Human TROP-2 (NP_002344.2) VersaClone cDNA
Código de producto. 18719867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18719867 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18719867 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC3062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-10-2026
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
génica TROP-2
Número de acceso NP_002344.2
ID de gen (Entrez) 4070
Alias de gen Cell surface glycoprotein Trop-2, EGP1, EGP-1, epithelial glycoprotein-1, GA733-1, GA733-1 GP50, gastrointestinal tumor-associated antigen GA7331, gp50, M1S1cell surface glycoprotein TROP2, Membrane component chromosome 1 surface marker 1, membrane component, chromosome 1, surface marker 1, Pancreatic carcinoma marker protein GA733-1, pancreatic carcinoma marker protein GA7331,40 kD glycoprotein, identified by monoclonal GA733, T16, TACSTD2, TROP2, TROP2GA7331, tumor-associated calcium signal transducer 2
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg