Learn More
R&D Systems™ Human TREML1/TLT-1 (NP_835468) VersaClone cDNA
Código de producto. 18704508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18704508 10 μg 10 microgramos
1 options
Código de producto. 18704508 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor RDC1884
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.00€
    322.35€ / 10 microgramos
    Ahorro 18.65€
    5% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Triggering Receptor Expressed on Myeloid Cells-like 1
The Human TREML1/TLT-1 (NP_835468) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for TREML1/TLT-1, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The TREML1/TLT-1 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto cDNA
génica hTREML1
Número de acceso NP_835468
Concentración 10 μg at 0.2 μg/μL
Formulación cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Tipo de inserto 949bp
ID de gen (Entrez) 340205 (Human); 71326 (Mouse)
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Especie Human
Cantidad 10 μg
Para uso exclusivo en investigación