Learn More
R&D Systems™ Human Transglutaminase 6/TGM6 (NP_945345.2) VersaClone cDNA
Especificaciones
Especificaciones
| génica | TGM6 |
| Número de acceso | NP_945345.2 |
| ID de gen (Entrez) | 343641 |
| Alias de gen | SCA35, TGase-6, TGM3L, TGM6, TGY, transglutaminase 6 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Especie | Human |
| Cantidad | 10 μg |