Learn More
Invitrogen™ Human Transglutaminase 3/TGM3 ELISA Kit
Descripción
Human Transglutaminase 3/TGM3 quantitates human Transglutaminase 3/TGM3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Transglutaminase 3/TGM3.
Las transglutaminasas son enzimas que catalizan el entrecruzamiento de proteínas mediante enlaces isopéptidos épsilon-gamma glutamil lisina. Aunque no se conserva la estructura primaria de las transglutaminasas, todas tienen la misma secuencia de aminoácidos en sus sitios activos, y su actividad depende del calcio. La proteína codificada por este gen consta de dos cadenas de polipéptidos activadas a partir de una sola proteína precursora mediante proteólisis. La proteína codificada está implicada en las etapas posteriores de la formación de la envoltura celular en la epidermis y el folículo piloso.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | AI893889; polipéptido E; polipéptido E, proteína-glutamina-gamma-glutamiltransferasa; MGC126249; MGC126250; proteína-glutamina gamma-glutamiltransferasa E; cadena no catalítica de 27 kDa de proteína-glutamina gamma-glutamiltransferasa E; cadena catalítica de 50 kDa de proteína-glutamina gamma-glutamiltransferasa E; proteína-glutamina-gamma-glutamiltransferasa; RGD1561831; TG; TG E; TG(E); TGasa E; TGasa TGasa-3; Tgasa3; TGasa-3; TGE; Tgm3; transglutaminasa 3; transglutaminasa 3, polipéptido E; transglutaminasa E; transglutaminasa-3 |
| Intervalo del ensayo | De 0,16 a 40 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,16 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | Q08188 |
| Símbolo de gen | TGM3 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |