missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para transglutaminasa 2/TGM2 humana
Descripción
La transglutaminasa (TGasa) cataliza el entrecruzamiento de proteínas mediante la formación de enlaces isopéptidos de e-(g-glutamil) lisina y requiere la unión de Ca2+ para su actividad. En mamíferos, se han identificado ocho isoenzimas de TGasa distintas. La transglutaminasa tisular (tTGase), también conocida como TGase 2, tiene cuatro dominios distintos: Sándwich b de N-terminal, núcleo catalítico y dos dominios de cuerpo b de C-terminal. tTGasa puede tener un papel en la muerte celular, proliferación celular, diferenciación celular y endocitosis mediada por receptores. En el cerebro con enfermedad de Alzheimer, la actividad elevada de tTGasa se manifiesta mediante la polimerización de varias proteínas, como el péptido Ab, la proteína precursora b-amiloide y la proteína tau, con formación de ovillos neurofibrilares.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P21980 |
| Intervalo del ensayo | De 0,82 a 200 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,82 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 7052 |
| Símbolo de gen | TGM2 |
| CV interensayo | < 12% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?