missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human TRANCE/TNFSF11/RANK L Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18715758
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18715758 500 μg 500 microgramos
18752969 25 μg 25 microgramos
18706619 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18715758 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor MAB626500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 7 publications

TRANCE/TNFSF11/RANK L Monoclonal specifically detects TRANCE/TNFSF11/RANK L in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRANCE/TNFSF11/RANK L
Aplicaciones Immunohistochemistry, Neutralization
Clasificación Monoclonal
Clon 70525
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 8-25 ug/mL, Neutralization 0.8-2.5 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen O14788
Alias de gen CD254, CD254 antigen, ODF, OPGL, OPGLOPTB2, Osteoclast differentiation factor, Osteoprotegerin ligand, RANK L, RANKL, RANKLreceptor activator of nuclear factor kappa B ligand, Receptor activator of nuclear factor kappa-B ligand, sOdf, TNF-related activation-induced cytokine, TNFSF11, TRANCEODFhRANKL2, tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 11, tumor necrosis factor ligand superfamily member 11
Símbolos de los genes TNFSF11
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant human TRANCE/TNFSF11/RANK L Gly136-Asp317 (Ala194Gly) Accession # O14788
Método de purificación Protein A or G purified from ascites
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8600
Especificidad de la prueba Detects human TRANCE/TNFSF11/RANK L in direct ELISAs. No cross-reactivity with recombinant mouse TRANCE is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.