missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human TRAIL R3/TNFRSF10C APC-conjugated Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18145211
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
100 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18145211 100 Tests 100 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18145211 Proveedor R&D Systems N.º de proveedor FAB6302A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TRAILR3/TNFRSF10C Monoclonal specifically detects TRAILR3/TNFRSF10C in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TRAILR3/TNFRSF10C
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 90906
Conjugado APC
Dilución Flow Cytometry 10 uL/10^6 cells
Formulación Supplied in a saline solution containing BSA and Sodium Azide. with Sodium Azide
N.º de referencia del gen O14798
Alias de gen Antagonist decoy receptor for TRAIL/Apo-2L, CD263, CD263 antigen, cytotoxic TRAIL receptor-3, DcR1, DCR1MGC149502, Decoy receptor 1, Decoy TRAIL receptor without death domain, LITMGC149501, Lymphocyte inhibitor of TRAIL, TNFRSF10C, TRAIL receptor 3, TRAIL receptor without an intracellular domain, TRAILR3, TRAIL-R3, TRAILR3TNF-related apoptosis-inducing ligand receptor 3, TRIDDCR1-TNFR, tumor necrosis factor receptor superfamily member 10C, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 10c, decoy without anintracellular domain
Símbolos de los genes TNFRSF10C
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human TRAIL R3/TNFRSF10C Met1-Ala221 Accession # O14798
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8794
Especificidad de la prueba Detects human TRAIL R3/TNFRSF10C in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant human (rh) TRAIL R2, rhTRAIL R1, or rhTRAIL R4 is observed.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Protect from light. Do not freeze. 12 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.