missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human Total PDGF R beta DuoSet IC ELISA
Descripción
ELISpot kits are highly sensitive, microplate-based assays for the detection of cytokine secreting cells. This kit is designed for the detection and enumeration of IFN-γ/IL-2. Complete ELISpot kits are ready-to-run and require no assay development or refinement.
The Human Total PDGF R beta DuoSet IC ELISA is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human PDGF R beta.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | ELISA Development Kit for Intracellular Proteins |
| Cantidad | 1 Kit |
| Especie | Human |
| Conjugado | Biotin |
| Reactividad cruzada | <50% cross-species reactivity observed with species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 5159 |
| Cantidad de embalaje | 2 placas |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Human Total PDGF R beta DuoSet ELISA IC 2 Plates
- Atención
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- MIXTURE LIST-Contain: Proclin 300 Mixture
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?