Learn More
R&D Systems™ Human Total MMP-8 Quantikine ELISA Kit
Descripción
The Human Total MMP-8 Quantikine ELISA Kit quantifies human MMP-8 in cell culture supernates (50 μL), tissue lysates (50 μL), serum (10 μL), edta plasma (25 μL), platelet-poor edta plasma (50 μL), heparin plasma (25 μL), platelet-poor heparin plasma (50 μL), saliva (10 μL).
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 0.16 to 10 ng/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 0.058 ng/mL |
| Tipo de muestra | Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA, Heparin), Platelet-poor Plasma (EDTA, Heparin), Saliva, Serum, Tissue Lysates |
| Especificidad | Natural and Recombinant Human MMP-8 |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| ID de gen (Entrez) | 4317 |
| Especie del huésped | Humano |
| Cantidad | 1 Kit |
| Volumen de muestra | Cell Culture Supernates (50 μL),Tissue Lysates (50 μL),Serum (10 μL),EDTA Plasma (25 μL),Platelet-poor EDTA Plasma (50 μL),Heparin Plasma (25 μL),Platelet-poor Heparin Plasma (50 μL),Saliva (10 μL) |
| Requisitos de almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Mostrar más |