Learn More
Abcam Línea celular TOMM6 (TOM6) humana knockout HEK-293T
Código de producto. 32139985 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 1.000.000 de celdas
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32139985 2 x 1.000.000 de celdas paquete de 2
1 options
Código de producto. 32139985 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2661102x1000000Cells_
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Línea celular TOMM6 KO disponible para pedido. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, homocigota: Inserción del casete de selección en el exón 1. Para pedir tanto células de control knockout como salvajes: seleccione 2 x 1000000 celdas/vial. Para pedir solo kn...
Línea celular TOMM6 KO disponible para pedido. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, homocigoto: inserción del casete de selección en el éxón 1. Para pedir celdas de control knockout y salvajes: seleccione 2 células de 1000000 células/vial. Para pedir solo celdas knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad 2 x 1.000.000 de celdas