Learn More
R&D Systems™ Human TNF-alpha Quantikine ELISA Kit
Código de producto. 30002173
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
96 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30002173 1 Kit 96 tests
1 options
Código de producto. 30002173 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor DTA00D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    850.05€
    760.20€ / 96 tests
    Ahorro 89.85€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Human TNF-alpha Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
The Human TNF-alpha Quantikine ELISA Kit quantifies human TNF-alpha in cell culture supernates (50 ul), serum (50 ul), plasma (50 ul).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Intervalo del ensayo 15.60 - 1000pg/mL
Sensibilidad del ensayo 6.23pg/mL
Línea de productos R&D Systems
Tipo de muestra Cell Culture Supernatant, Plasma (EDTA), Plasma (Heparin), Serum
Especificidad HIV-1 Gag p24
Especies diana Human
Para utilizar con (aplicación) ELISA
ID de gen (Entrez) 7124
Cantidad 1 Kit
Volumen de muestra Cell Culture Supernates (50uL),Serum (50uL),EDTA Plasma (50uL),Heparin Plasma (50uL)
Requisitos de almacenamiento Store the unopened product at 2° to 8°C. Do not use past expiration date.
Sinónimo APC1 protein, Cachectin, Cachetin, DIF, TNF, TNF, monocyte-derived, TNF-a, TNFA, TNFalpha, TNF-alphacachectin, TNFATNF, macrophage-derived, TNFG1F, TNFSF1A, TNFSF2, TNFSF2TNF superfamily, member 2, tumor necrosis factor, tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2), tumor necrosis factor alpha, Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2, tumor necrosis factor-alpha
Tiempo total del ensayo 4.0 hours