Description
TMPRSS2 línea celular KO disponible para encargar. KO validado por Western blot. Eliminación lograda usando CRISPR/Cas9, Homocigota: deleción de 77 bp en el éxón 3.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Specifications
Specifications
| Cantidad | 1.000.000 de celdas |
| Estado normativo | RUO |