Learn More
Abcam Línea celular humana de eliminación HEK-293T TMEM97
Código de producto. 32140369 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 x 1.000.000 de celdas
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32140369 2 x 1.000.000 de celdas paquete de 2
1 options
Código de producto. 32140369 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab2664992x1000000Cells_
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Línea celular TMEM97 KO disponible para pedido. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación lograda usando CRISPR/Cas9, deleción de 4 pb en el exón 1 e inserción del casete de selección en el exón 1. Para pedir tanto células de control knockout como salvajes: seleccione 2 células de 1000000 células/vial....
La línea celular TMEM97 KO disponible para pedido. KO validado. Control tipo salvaje gratuito disponible. Eliminación conseguida usando CRISPR/Cas9, eliminación de 4 pb en el exón 1 e inserción del casete de selección en el exón 1. Para pedir celdas de control knockout y salvajes: seleccione 2 células 1000000 células/vial. Para pedir solo celdas knockout: seleccione 1000000 células/vial.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Especificaciones
Cantidad 2 x 1.000.000 de celdas